4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formula:
C₁₃H₁₈O₇ Peso molecolare: 286.28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797126 CAS Number: 3150-20-7 |