Stampa…
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4136-5G BICL4136-1G BICL4136-2G
APOSBICL4136-5GEA 630 EUR
APOSBICL4136-5G APOSBICL4136-1G APOSBICL4136-2G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₈O₇
Peso molecolare: 286,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797143
CAS Number: 6032-32-2