Stampa…
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4135-25G BICL4135-5G
APOSBICL4135-25GEA 297 EUR
APOSBICL4135-25G APOSBICL4135-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyanoside
Formula: C₂₁H₂₆O₁₁
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797142
CAS Number: 14581-81-8