Stampa…
Kifunensine 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4125-10MG BICL4125-5MG BICL4125-25MG
APOSBICL4125-10MGEA 518 EUR
APOSBICL4125-10MG APOSBICL4125-5MG APOSBICL4125-25MG
Kifunensine 99% min
Kifunensine
Formula: C₈H₁₂N₂O₆
Peso molecolare: 232,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 109944-15-2