Stampa…
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2',3':4,5]furo[2,3-d][1,3]dioxol-5(3aH)-one
BICL4119-10G BICL4119-5G BICL4119-25G
APOSBICL4119-10GEA 336 EUR
APOSBICL4119-10G APOSBICL4119-5G APOSBICL4119-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Formula: C₉H₁₂O₆
Peso molecolare: 216.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061641
CAS Number: 20513-98-8