Stampa…
6-Iodo diosmin 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4116-1MG BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA 435 EUR
APOSBICL4116-1MG APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Formula: C₂₈H₃₁IO₁₅
Peso molecolare: 734,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515355
CAS Number: 1431536-92-3