Stampa…
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
BICL4109-1G BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA 2050 EUR
APOSBICL4109-1G APOSBICL4109-500MG
D-(+)-Glucose-[¹³C₆] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[¹³C₆]
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 186,110 g/mol
Punto di fusione: 146…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00037544
CAS Number: 110187-42-3