Stampa…
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 561 EUR
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 146…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00037545
CAS Number: 40762-22-9