Stampa…
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4089-10G BICL4089-5G
APOSBICL4089-10GEA 836 EUR
APOSBICL4089-10G APOSBICL4089-5G
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Peso molecolare: 260,286 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132929
CAS Number: 17682-70-1