Stampa…
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 337 EUR
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₄
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083611
CAS Number: 73465-43-7