Stampa…
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4083-100G BICL4083-25G
APOSBICL4083-100GEA 306 EUR
APOSBICL4083-100G APOSBICL4083-25G
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134206
CAS Number: 14131-84-1