Stampa…
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BICL4075-100MG BICL4075-25MG BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA 518 EUR
APOSBICL4075-100MG APOSBICL4075-25MG APOSBICL4075-50MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,15 g/mol
Punto di fusione: 169…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077527
CAS Number: 29702-43-0