Stampa…

6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose 98% min

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 6,6'-Diazido-6,6'-dideoxy-alpha,alpha-D-trehalose

BICL4068-250MG BICL4068-500MG BICL4068-100MG
APOSBICL4068-250MGEA 783 EUR
APOSBICL4068-250MG APOSBICL4068-500MG APOSBICL4068-100MG
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose 98% min
6,6'-Diazido-6,6'-dideoxytrehalose
Formula: C₁₂H₂₀N₆O₉
Peso molecolare: 392,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 18933-88-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR