Stampa…
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Deoxynojirimycin, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 161 EUR
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Formula: C₆H₁₃NO₄
Peso molecolare: 163,17 g/mol
Punto di fusione: 195…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063474
CAS Number: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2