Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4049-1G
BICL4049-2G
BICL4049-5G
APOSBICL4049-1GEA
336
EUR
APOSBICL4049-1G
APOSBICL4049-2G
APOSBICL4049-5G
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-α-D-mannofuranoside 98% min
Benzyl-2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
Formula:
C₁₆H₂₂O₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683277 CAS Number: 20689-03-6 |