Stampa…
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: ((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
BICL4044-100MG BICL4044-250MG BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA 435 EUR
APOSBICL4044-100MG APOSBICL4044-250MG APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₃₄H₃₆O₆
Peso molecolare: 540,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701135
CAS Number: 27851-29-2