Stampa…
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4019-50MG BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA 183 EUR
APOSBICL4019-50MG APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Formula: C₁₂H₂₀O₁₀
Peso molecolare: 324,282 g/mol
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182343
CAS Number: 35405-71-1