Stampa…
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanoate, 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, SPDP, 3-(2-Pyridyldithio)-Propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
BICL210-100MG BICL210-25MG
APOSBICL210-100MGEA 321 EUR
APOSBICL210-100MG APOSBICL210-25MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveThiolation -CleavableRef: Cumber,J.Aet al(1985)Methods Enzymol.112, 207-224
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Peso molecolare: 312,36 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009636
CAS Number: 68181-17-9
EINECS: 269-034-3