Stampa…
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL202-100MG BICL202-250MG
APOSBICL202-100MGEA 21.9 EUR
APOSBICL202-100MG APOSBICL202-250MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Primary amine reactive -Sulphhydryl reactive. Protein conjugation Hapten carrier Protein conjugation
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₆
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005514
CAS Number: 58626-38-3