Stampa…
Curcumin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
BIC8500-5G BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA 26.3 EUR
APOSBIC8500-5G APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
Curcumin 98%
Curcumin
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Peso molecolare: 368,39 g/mol
Punto di fusione: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008365
CAS Number: 458-37-7
EINECS: 207-280-5