Stampa…
Coenzyme A trilithium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC7401-100MG BIC7401-500MG BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA 179 EUR
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formula: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00075848
CAS Number: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9