Stampa…
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate dihydrate, Cytidine-5'-Triphosphate disodium salt dihydrate
BIC5003-250MG BIC5003-500MG
APOSBIC5003-250MGEA 58.2 EUR
APOSBIC5003-250MG APOSBIC5003-500MG
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·2H₂O
Peso molecolare: 527,13 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 215…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150807
CAS Number: 81012-87-5