Stampa…
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC5002-1G BIC5002-250MG BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-1GEA 24.4 EUR
APOSBIC5002-1G APOSBIC5002-250MG APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00078193
CAS Number: 36051-68-0