Stampa…
Coomassie Blu brillante G-250
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: C.I. 42655
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 139 EUR
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Coomassie Blu brillante G-250
Coomassie Blu brillante G-250
C.I. 42655
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078482
CAS Number: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4