Stampa…
Cysteaminium chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-MEA
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 60.9 EUR
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminium chloride 99%
Cysteaminium chloride
Formula: C₂H₇NS·HCl
Peso molecolare: 113.61 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Densità: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012904
CAS Number: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III