Stampa…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 87.3 EUR
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Formula: C₉H₁₉NO₄S
Peso molecolare: 237,32 g/mol
Punto di fusione: 270…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041778
CAS Number: 73463-39-5