Stampa…
L(+)-Citrulline 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Cit-OH
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 14.7 EUR
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrulline 99+%
L(+)-Citrulline
Formula: C₆H₁₃N₃O₃
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 212…214 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064397
CAS Number: 372-75-8
EINECS: 206-759-6