Stampa…
Cercosporin
Fornitore: Apollo Scientific
BIC1090-1MG BIC1090-5MG
APOSBIC1090-1MGEA 105 EUR
APOSBIC1090-1MG APOSBIC1090-5MG
Cercosporin
Cercosporin
Formula: C₂₉H₂₆O₁₀
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 35082-49-6