5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
Formula:
C₂₅H₁₆O₉ Peso molecolare: 460.39 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00467494 CAS Number: 124387-19-5 |