5(6)-Carboxyfluorescein diacetate NHS ester [CFSE (5(6)-CFDA SE)]
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
CFDA-SE, CFSE, Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester, 5(6)-CFDA N-succinmidyl ester, 5(6)-Carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester, 5(6)-CFDA SE
Formula:
C₂₉H₁₉NO₁₁ Peso molecolare: 557.467 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00037466 CAS Number: 150347-59-4 |