Stampa…
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 75.4 EUR
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formula: C₇H₇O₆P
Punto di fusione: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042645
CAS Number: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5