Stampa…
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylate, 5-FAM-N-succinimidyl ester, 5-Carboxyfluorescein NHS ester, 5-FAM SE
BIC1054-10MG BIC1054-50MG BIC1054-100MG
APOSBIC1054-10MGEA 109 EUR
APOSBIC1054-10MG APOSBIC1054-50MG APOSBIC1054-100MG
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) 98%
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
Formula: C₂₅H₁₅NO₉
Peso molecolare: 473,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077322
CAS Number: 92557-80-7