Stampa…
Cefoperazone sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 270 EUR
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formula: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07793331
CAS Number: 62893-20-3