Stampa…
Coelenterazine h
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: CLZN-h
BIC1028-1MG BIC1028-5MG
APOSBIC1028-1MGEA 161 EUR
APOSBIC1028-1MG APOSBIC1028-5MG
Coelenterazine h
Coelenterazine h
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₂
Peso molecolare: 407,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798394
CAS Number: 50909-86-9