Stampa…
Coelenterazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: CLZN
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 139 EUR
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
Coelenterazine
Coelenterazine
Formula: C₂₆H₂₁N₃O₃
Peso molecolare: 423,472 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00467176
CAS Number: 55779-48-1