Stampa…
Cytochalasin E
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC1017-10MG BIC1017-1MG BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA 727 EUR
APOSBIC1017-10MG APOSBIC1017-1MG APOSBIC1017-5MG
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formula: C₂₈H₃₃NO₇
Punto di fusione: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
UN: 1544
ADR: 6.1,II