Stampa…
Cytochalasin D
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-dione 21(R)-acetate
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 219 EUR
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formula: C₃₀H₃₇NO₆
Peso molecolare: 507,63 g/mol
Punto di fusione: 260…267 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077706
CAS Number: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1,II