Stampa…
Cytochalasin C
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC1015-1MG BIC1015-5MG
APOSBIC1015-1MGEA 241 EUR
APOSBIC1015-1MG APOSBIC1015-5MG
Cytochalasin C
Cytochalasin C
Formula: C₃₀H₃₇NO₆
Peso molecolare: 507,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00066080
CAS Number: 22144-76-9
UN: 1544
ADR: 6.1,II