Cytochalasin B
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
BIC1014-10MG
BIC1014-5MG
BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA
517
EUR
APOSBIC1014-10MG
APOSBIC1014-5MG
APOSBIC1014-1MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Formula:
C₂₉H₃₇NO₅ Peso molecolare: 479,62 g/mol Punto di fusione: 215…223 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00077704 CAS Number: 14930-96-2 EINECS: 239-000-2 UN: 1544 ADR: 6.1,II |