Stampa…
Cytochalasin A
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC1013-10MG BIC1013-1MG BIC1013-5MG
APOSBIC1013-10MGEA 727 EUR
APOSBIC1013-10MG APOSBIC1013-1MG APOSBIC1013-5MG
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Oxidised analog of cytochalasin B (BIC1014).
Formula: C₂₉H₃₅NO₅
Peso molecolare: 477,6 g/mol
Punto di fusione: 193…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005935
CAS Number: 14110-64-6
UN: 1544
ADR: 6.1,II