Stampa…
Cyclopiazonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIC1012-5MG BIC1012-10MG BIC1012-25MG
APOSBIC1012-5MGEA 109 EUR
APOSBIC1012-5MG APOSBIC1012-10MG APOSBIC1012-25MG
Cyclopiazonic acid
Cyclopiazonic acid
Formula: C₂₀H₂₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00167445
CAS Number: 18172-33-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II