Citrinin
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
BIC1010-10MG
BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA
451
EUR
APOSBIC1010-10MG
APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Formula:
C₁₃H₁₄O₅ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006912 CAS Number: 518-75-2 EINECS: 208-257-2 UN: 3462 ADR: 6.1,III |