Stampa…
Cerulenin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC1007-10MG BIC1007-5MG
APOSBIC1007-10MGEA 193 EUR
APOSBIC1007-10MG APOSBIC1007-5MG
Cerulenin
Cerulenin
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Punto di fusione: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077686
CAS Number: 17397-89-6
EINECS: 241-424-8