Stampa…
Calcimycin (A23187)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 236 EUR
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Formula: C₂₉H₃₇N₃O₆
Peso molecolare: 523,63 g/mol
Punto di fusione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00151202
CAS Number: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1