Stampa…
Cytosine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-500GEA 49.5 EUR
APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Cytosine
Cytosine
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006034
CAS Number: 71-30-7
EINECS: 200-749-5