Stampa…
L(+)-Cisteina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 21.9 EUR
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cisteina
L-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4