Stampa…
L(+) Cisteina idrocloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
BIC0707-1KG BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA 93.1 EUR
APOSBIC0707-1KG APOSBIC0707-500G
L(+) Cisteina idrocloruro
L(+)-Cysteine hydrochloride
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Peso molecolare: 157,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064553
CAS Number: 52-89-1
EINECS: 200-157-7