L(+)-Cisteina cloridrata monoidrata 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
USP, Ph.Eur.
Formula:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Punto di fusione: 175…178 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065606 CAS Number: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 |