Stampa…
L(-)-Cistina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 43.5 EUR
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-)-Cistina
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Punto di fusione: >240 °C
Densità: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064228
CAS Number: 56-89-3
EINECS: 200-296-3