Stampa…
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate, Folinic acid calcium, Calcium folinate
BIC0607-1G BIC0607-5G BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA 45.2 EUR
APOSBIC0607-1G APOSBIC0607-5G APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Folinic acid calcium salt
Formula: C₂₀H₂₁CaN₇O₇
Peso molecolare: 511,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006704
CAS Number: 1492-18-8